Learn More
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442738 100 g 100 Gramm
11432738 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16729.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Used in photography. This aromatic compound is used by chemists to identify alcohol components in esters and in the fluorometric analysis of creatinine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung in der Fotografie. Diese aromatische Verbindung wird von Chemikern zur Identifizierung von Alkoholkomponenten in Estern und bei der fluorometrischen Analyse von Kreatinin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Basen und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-33-2
Summenformel C7H3ClN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 230.56
MDL-Nummer MFCD00007248
InChI-Schlüssel NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC-Name 3,5-Dinitrobenzoylchlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Siedepunkt 196°C (12 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 990249
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3277
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 230.57
Reinheit (%) ≥98%