Learn More
3,5-Dinitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492248
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492248 25 g -
11482248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15223.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4110-35-4 | C7H3N3O4 | 193.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4110-35-4
Summenformel C7H3N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 193.12
MDL-Nummer MFCD00007228
InChI-Schlüssel SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dinitro, 3,5-dinitro-benzonitrile, 3,5-dinitrobenzenecarbonitrile, acmc-209jih, 3,5-bisnitrobenzonitrile, 3,5-dinitrobenzonitrile, wln: wnr cnw ecn, benzonitrile,3,5-dinitro, 1,3-dinitro-5-cyanobenzene, 5-cyano-1,3-dinitrobenzene
PubChem CID 20062
IUPAC-Name 3,5-Dinitrobenzonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 193.12
Reinheit (%) 98%