Learn More
3,5-Dinitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417827 250 g 250 Gramm
11407827 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16502.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
3,5-Dinitrobenzoic acid, is used as a reagent used in the derivatization of resins and the determination of ampicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dinitrobenzoesäure, wird als Reagenz für die Derivatisierung von Harzen und die Bestimmung von Ampicillin verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Ethanol (50 mg/ml), Methanol, Alkohol (sehr) und Eisessigsäure (sehr). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-34-3
Summenformel C7H4N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 212.12
MDL-Nummer MFCD00007253
InChI-Schlüssel VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
IUPAC-Name 3,5-Dinitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Dichte 1.68
Menge 250 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1914286
Merck Index 14,3276
Löslichkeitsinformationen It is Soluble in ethanol (50mg/mL),methanol,alcohol (very),and glacial acetic acid (very). Insoluble in water.
Formelmasse 212.12
Reinheit (%) ≥98%