Learn More
3,5-Dinitroanilin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10096942 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10096942 10 g Glasflasche 10 Gramm
10641365 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10096942 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 116940100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 618-87-1 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 618-87-1
MDL-Nummer MFCD00007263
InChI-Schlüssel MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dinitro, aniline, 3,5-dinitro, unii-0ahr6k1n73, ccris 3109, 3,5-dinitrophenylamine, 3-5-dinitro-phenylamine, 3,5-dinitroanilin, aniline,5-dinitro, acmc-209mx8, benzenamine,3,5-dinitro
PubChem CID 12068
IUPAC-Name 3,5-Dinitroanilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dinitroaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5N3O4
Strukturformel (O2N)2C6H3NH2
Menge 10 g
Beilstein 12, 759
Molekulargewicht (g/mol) 183.123
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dinitroaniline
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.