Learn More
3,5-Dimethylpiperidin, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495407
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11495407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23435.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 35794-11-7 | C7H16N | 114.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35794-11-7
Summenformel C7H16N
Molekulargewicht (g/mol) 114.21
MDL-Nummer MFCD00005996,MFCD09832871
InChI-Schlüssel IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Synonym piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
PubChem CID 118259
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpiperidin
SMILES C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylpiperidine
Namenshinweis cis + trans
Dichte 0.83
Siedepunkt 142°C to 146°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.4454
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102638
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 97%