Learn More
3,5-Dimethylpiperidin, 96 %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10124250
Marke: Thermo Scientific Acros 181231000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 35794-11-7 | C7H16N | 114.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35794-11-7
Summenformel C7H16N
Molekulargewicht (g/mol) 114.21
MDL-Nummer MFCD00005996,MFCD09832871
InChI-Schlüssel IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Synonym piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
PubChem CID 118259
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpiperidin
SMILES C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylpiperidine
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 144°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4434 to 1.4464
Menge 100 g
Relative Dichte 0.85
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylpiperidine, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.