Learn More
3,5-Dimethylpiperidin, 96 %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119693
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35794-11-7
C7H16N
114.21
MFCD00005996,MFCD09832871
IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
118259
(3R,5S)-3,5-dimethylpiperidin-1-ium
C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35794-11-7
C7H16N
114.21
MFCD00005996,MFCD09832871
IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
118259
(3R,5S)-3,5-dimethylpiperidin-1-ium
C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylpiperidine
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 144°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4434 to 1.4464
Menge 25 g
Relative Dichte 0.85
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylpiperidine, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.