Learn More
3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride participates inFischer indole synthesis protocol in biological evaluation of novel antitubercular indolecarboxamide derivatives against drug-susceptible and drug-resistant mycobacterium tuberculosis strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid beteiligt sich am Fischer Indol-Syntheseprotokoll zur biologischen Bewertung neuartiger antituberkulärer Indolcarboxamid-Derivate gegen drogenanfällige und drogenresistente Mykobakterientuberkuloberkuloserstämme.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 180°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 172.66 |
| Reinheit (%) | 98% |