Learn More
3,5-Dimethylphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358275 10 g 10 Gramm
11348275 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358275 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10170.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39101-54-7 | C10H11N | 145.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39101-54-7
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.205
MDL-Nummer MFCD00060304
InChI-Schlüssel LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile, 3,5-dimethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile, acmc-20a3vm, 3.5-dimethylphenylacetonitril, 3,5-dimethylbenzeneacetonitrile, 3,5-dimethylphenylethanenitrile
PubChem CID 123481
IUPAC-Name 2-(3,5-dimethylphenyl)Acetonitril
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Siedepunkt 170°C (20 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2573956
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 98%