Learn More
3,5-Dimethylphenylisothiocyanat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge TL00501EA
Additional Details : CAS : 40046-30-8 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 10g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10019511
  • 53.43 CHF / 10 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-08-2021
Chemische Identifikatoren
40046-30-8
163.238
DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N
142406
CC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C
C9H9NS
MFCD00041082
3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester
1-Isothiocyanato-3,5-dimethylbenzol
Spezifikation
3, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
40046-30-8
97%
(CH3)2C6H3NCS
3,5-dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-dimethylphenylisothiocyanate, 3,5-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20anca, 3,5-xylyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-dimethyl-benzene, #, isothiocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester
CC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C
163.238
163.24
10g
97.0
C9H9NS
MFCD00041082
DSMXCADWIFIJEX-UHFFFAOYSA-N
1-Isothiocyanato-3,5-dimethylbenzol
142406
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate