Learn More
3,5-Dimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484923 500 g 500 Gramm
11474923 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12236.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
3,5-Dimethylphenol finds application as adhesives, sealant chemicals, plating and surface treating agents. It is also used as a solvent for cleaning or degreasing. Further, it is employed as a chemical intermediate for antioxidants, phenolic resins, active pharmaceutical ingredients and metaxalone (muscle relaxant).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylphenol findet Anwendung als Klebstoffe, Dichtmittel, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsmittel. Es wird auch als Lösungsmittel zur Reinigung oder Entfettung verwendet. Darüber hinaus wird es als chemisches Zwischenprodukt für Antioxidantien, Phenolharze, pharmazeutische Wirkstoffe und Metaxalone (Muskelrelaxant) eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethylalkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Chloroform, Wasser und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln, Messing und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-68-9
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002307
InChI-Schlüssel TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC-Name 3,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylphenol
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2261
Beilstein 774117
Merck Index 14,10082
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachloride,benzene,chloroform,water and ether.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥98%