Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418406 5 g 5 Gramm
11408406 1 g 1 Gramm
11428406 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15419.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2510-36-3 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2510-36-3
Summenformel C6H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 141.126
MDL-Nummer MFCD00051657
InChI-Schlüssel IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 140°C to 142°C
Menge 5 g
Beilstein 115819
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 99%