Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450250
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450250 1 g 1 Gramm
11460250 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50695.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Basen, Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31301-45-8
Summenformel C6H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.569
MDL-Nummer MFCD00052555
InChI-Schlüssel MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2736265
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2-Oxazol-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 159.57
Reinheit (%) 98%