Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-Boronsäure, Pinacolester, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 832114-00-8 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C11H18BNO3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk |
| InChI-Schlüssel | CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C |
| IUPAC-Name | 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazol |
| Mehr anzeigen |