Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443557 1 g 1 Gramm
15453557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26893.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16114-47-9 | C5H8BNO3 | 140.933 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16114-47-9
Summenformel C5H8BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 140.933
MDL-Nummer MFCD02677945
InChI-Schlüssel DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolylboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylboronic acid, 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronicacid, 3,5-dimethyl-4-isoxazoleboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-boronic acid, dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 2734346
IUPAC-Name (3,5-Dimethyl-1,2-Oxazol-4-yl)Boronsäure
SMILES B(C1=C(ON=C1C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Menge 1 g
Formelmasse 140.93
Reinheit (%) 97%