Learn More
3,5-Dimethylbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412417 25 g 25 Gramm
11402417 5 g 5 Gramm
11422417 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14267.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27129-86-8 | C9H11Br | 199.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27129-86-8
Summenformel C9H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 199.091
MDL-Nummer MFCD00013539
InChI-Schlüssel QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzylbromide, alpha-bromomesitylene, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethyl, .alpha.-bromomesitylene, 5-bromomethyl-1,3-dimethylbenzene, a-bromomesitylene, pubchem9979, 3,5dimethylbenzyl bromide
PubChem CID 141334
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-3,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CBr)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzyl bromide
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 109°C to 110°C (14 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1857343
Formelmasse 199.1
Reinheit (%) 98%