Learn More
3,5-Dimethylbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383656
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383656 1 g 1 Gramm
11393656 5 g 5 Gramm
11303666 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14726.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27129-87-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27129-87-9
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00004648
InChI-Schlüssel IQWWTJDRVBWBEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33706
IUPAC-Name (3,5-Dimethylphenyl)Methanol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Siedepunkt 218°C to 221°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 1 g
Beilstein 2077285
Synonym 3,5-dimethylphenyl methanol, 3,5-dimethylbenzyl alcohol, 3,5-dimethylbenzenemethanol, 3,5-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 3,5-dimethyl, benzyl alcohol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl methan-1-ol, acmc-1cr8g, 3,5-dimethyl benzyl alcohol, benzenemethanol,3,5-dimethyl
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 99%