Learn More
3,5-Dimethylbenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30381595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381595 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4767582.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6613-44-1
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzoyl chloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Formelmasse 168.0342