Learn More
3,5-Dimethylbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443504 250 g 250 Gramm
11423504 10 g 10 Gramm
11433504 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443504 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11198.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
3,5-Dimethylbenzoic acid is suitable reagent used as carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylbenzoesäure ist ein geeignetes Reagenz, das als Kohlenstoff- und Energieergänzung im Kulturmedium von Pseudomonas sp. verwendet wird
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (1 g/10 ml). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-06-9
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002525
InChI-Schlüssel UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
PubChem CID 10356
ChEBI CHEBI:64821
IUPAC-Name 3,5-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Specifica
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Beilstein 1072182
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. (1g/10 mL). Slightly soluble in water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.