Learn More
3,5-Dimethylbenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352247 5 g 5 Gramm
11342247 1 g 1 Gramm
11362247 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09748.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5779-95-3 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,5-Dimethylbenzaldehyde is used to produce 2,3-bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-succinonitrile by heating along with reagent NaCN and solvent H2O, methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylbenzaldehyd wird zur Herstellung von 2,3-Bis-(3,5-dimethylphenyl)-succinonitril verwendet, indem es zusammen mit dem Reagenz NaCN und dem Lösungsmittel H2O, Methanol, erhitzt wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5779-95-3
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00082777
InChI-Schlüssel NBEFMISJJNGCIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl benzaldehyde, m-xylene-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-benzaldehyde, pubchem15515, acmc-1arkp, 3,5-dimehtylbenzaldehyde, #, ksc494c0b, 3,5-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 34225
IUPAC-Name 3,5-Dimethylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C=O)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzaldehyde
Schmelzpunkt 8°C to 10°C
Siedepunkt 220°C to 222°C
Brechungsindex 1.5385
Menge 5 g
Beilstein 2038840
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) ≥98%