Learn More
3,5-Dimethylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Xylidine |
| CAS | 108-69-0 |
| Summenformel | C8 H11 N |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Xylidine, 3,5-Dimethylbenzenamine, 3,5-Dimethyl-1-aminobenzene, 3,5-Dimethyl-N-phenylamine, 3,5-Dimethylaniline, 3,5-Dimethylphenylamine, 3,5-Xylylamine, 5-Amino-1,3-dimethylbenzene, 5-Amino-1,3-xylene, NSC 26880 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(N)c1 |
| IUPAC-Name | 3,5-Dimethylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 121.18 |
| Formelmasse | 121.0891 |