Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dimethylaniline |
| Schmelzpunkt | 9.8°C |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| Farbe | Braun bis Gelbbraun |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 0.9700g/mL |
| Menge | 100 g |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |
Safety and Handling
- 3,5-Dimethylaniline
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO– Nur für Forschungszwecke