Learn More
3',5'-Dimethylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398266 1 g 1 Gramm
11308276 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15480.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5379-16-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5379-16-8
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD01075693
InChI-Schlüssel BKIHFZLJJUNKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dimethylphenyl ethanone, 3,5-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethylacetophenone, 1-3,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-dimethylphenyl, ethanone, 1-3,5-dimethylphenyl, 1-dimethylphenyl ethan-1-one, pubchem24402, 3', 5'-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethyl acetophenone
PubChem CID 14921
IUPAC-Name 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Dimethylacetophenone
Schmelzpunkt ∼20°C
Dichte 0.988
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.528
Menge 1 g
Beilstein 2240987
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 97%