Learn More
3,5-Dimethyl--Methoxyphenylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10052290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10052290 5 g Glasflasche 5 Gramm
10646012 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187130050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 21553-46-8
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
MDL-Nummer MFCD00020309
InChI-Schlüssel WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-methoxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-p-anisic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoicacid, acmc-209flo, ksc496g8f, 3,5-dimethyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 88944
IUPAC-Name 4-Methoxy-3,5-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OC)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethyl-p-anisic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H2(CH3)2CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethyl-p-anisic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke