Learn More
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10623795 10 g 10 Gramm
10437802 250 mg 250 Milligramm
10384182 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623795 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00604EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 54593-26-9
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
InChI-Schlüssel TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1,2-Oxazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%