Learn More
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, 99%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 2233-18-3 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 112°C to 116°C |
| Farbe | Brown to Tan |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9H10O2 |
| Mehr anzeigen |