Learn More
3,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Strukturformel | Yes |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 123.15 |
Reinheit (%) | 95% |