Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-essigsäure, 95 %, Acros Organics ™
Artikelnummer. 15595936 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15595936 1 g 1 Gramm
15505946 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595936 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456950010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16034-49-4
Summenformel C7H9N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.16
MDL-Nummer MFCD00297249
InChI-Schlüssel JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-acetic acid, 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethylpyrazol-1-yl acetic acid, 1h-pyrazole-1-acetic acid, 3,5-dimethyl, 3-nitro-benzene-thiol, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-acetic acid, 1h-pyrazole-1-aceticacid, 3,5-dimethyl, 2-3,5-dimethylpyrazolyl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl acetic acid
PubChem CID 572875
IUPAC-Name 2-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)Ethansäure
SMILES CC1=NN(CC([O-])=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Schmelzpunkt 186.0°C to 188.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.