Learn More
3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazol-4-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10062011 5 g Glasflasche 5 Gramm
10131231 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408520050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22042-79-1
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD00051396
InChI-Schlüssel VOMRTQQGXWPTJK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89179
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1-Phenylpyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-4-formyl-1-phenylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3?5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde #
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke