Learn More
(3,5-Dimethyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-yl)Methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 202.26 |
| Reinheit (%) | 97% |