Learn More
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 13388-75-5 |
| Summenformel | C10H11NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,5-Dimethoxy-benzeneacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl Cyanide, NSC 245126 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CC#N)cc(OC)c1 |
| IUPAC-Name | 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)Acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.2 |
| Formelmasse | 177.079 |