Learn More
3,5-Dimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30011307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011307 100 g 100 Gramm
30009589 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461015100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500-99-2
Summenformel C8 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
Synonym 1-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, NSC 70955, Phloroglucinol Dimethyl Ether, Taxicatigenin;
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxyphenol
SMILES COc1cc(O)cc(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxyphenol
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Formelmasse 154.063