Learn More
3,5-Dimethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495946 10 g 10 Gramm
11405956 50 g 50 Gramm
11415956 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22283.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 500-99-2 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
3,5-dimethoxyphenol is a marker for poisoning from Taxus baccata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxyphenol ist ein Marker für Vergiftungen durch Taxus Baccata.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Benzol, Wasser (leicht) und Chloroform.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 500-99-2
Summenformel C8H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00008388
InChI-Schlüssel XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
PubChem CID 10383
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxyphenol
Schmelzpunkt 45°C to 47°C
Siedepunkt 172°C to 175°C (17 mmHg)
Flammpunkt 78°C (173°F)
Menge 10 g
Beilstein 1239156
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,benzene,water (slightly),and chloroform.
Formelmasse 154.16
Reinheit (%) 98%