Learn More
3,5-Dimethoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446156
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446156 25 g 25 Gramm
11436156 5 g 5 Gramm
11456156 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22989.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19179-31-8 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19179-31-8
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.176
MDL-Nummer MFCD00001804
InChI-Schlüssel NVTHWSJNXVDIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzonitrile, 3,5-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem3122, benzonitrile,5-dimethoxy, acmc-209z2h, 3,5-dimethoxybenzo nitrile, 3-10-00-01449 beilstein handbook reference, ksc497i3p, 1-cyano-3,5-dimethoxybenzene
PubChem CID 29482
IUPAC-Name 3,5-dimethoxybenzonitril
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C#N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 98%