Learn More
3,5-Dimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10467370 10 g Glasflasche 10 Gramm
10299263 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155220100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7311-34-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7311-34-4
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00003366
InChI-Schlüssel VFZRZRDOXPRTSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzaldehyd, pubchem2645, 3,5 dimethoxybenzaldehyde, acmc-1bhx6, 3,5 dimethoxylbenzaldehyde, 3,5 dimethoxy benzaldehyde, 3,5-dimethoxy benzaldehyde, ghl.pd_mitscher_leg0.694
PubChem CID 81747
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 151°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CHO
Menge 10 g
Beilstein 08, II, 291
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.