Learn More
3',5'-Dimethoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440738
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11440738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25224.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39151-19-4 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3′,5′-Dimethoxyacetophenon wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 5,7-Dimethoxy-3-Methylindazol1 verwendet. Wurde in der Synthese von (R)-(+)-1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethylacetat-Rther-180 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39151-19-4
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00008739
InChI-Schlüssel YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889
PubChem CID 95997
IUPAC-Name 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Dimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Siedepunkt 290°C to 291°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 5 g
Beilstein 2045586
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 97%