Learn More
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10031390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10031390 25 g Glasflasche 25 Gramm
10386730 5 g Glasflasche 5 Gramm
10066183 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10031390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132880250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-96-3
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00006943
InChI-Schlüssel KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.0°C to 113.0°C
Farbe Braun bis Grüngelb
Dichte 1.0130g/mL
Siedepunkt 192.0°C to 193.0°C (14.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9145
Relative Dichte 1.013
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very sparingly soluble in petr ether, soluble in alcohol, ether, chloroform, hot benzene, glacial acetic acid
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.