Learn More
3,5-Diiodsalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448657
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11448657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19786.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 133-91-5 | C7H4I2O3 | 389.915 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-91-5
Summenformel C7H4I2O3
Molekulargewicht (g/mol) 389.915
MDL-Nummer MFCD00002444
InChI-Schlüssel DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodosalicylic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzoate, 3,5-diiodosalicylate, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzenecarboxylic acid, salicylic acid, 3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, benzoic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxy, 3,5-diiodosalicylicacid
PubChem CID 8631
IUPAC-Name 2-hydroxy-3,5-diiodbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodosalicylic acid
Schmelzpunkt 228°C to 234°C
Menge 500 g
Beilstein 2615358
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3190
Formelmasse 389.91
Reinheit (%) 97%