missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Diiodsalicylaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7044311
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11337595

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05783.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373.916 g/mol

3,5-Diiodosalicylaldehyde is used to synthesize new Schiff bases, (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol and 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol) and the new tridentate ligand, [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid (HDBA), 3-bromo-N?-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)benzohydrazide monohydrate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,5-Diiodosalicylaldehyd findet Anwendung in der Synthese neuer Schiff'scher Basen ((2,4-Diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol und 2,4-Diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol) und des neuen dreizähnigen Liganden ([(2-Hydroxy-3,5-diiodo-benzyliden)-amino]-essigsäure (HDBA), 3-Brom-N′-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzyliden)benzohydrazidmonohydrat).

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2631-77-8
Summenformel C7H4I2O2
Molekulargewicht (g/mol) 373.916
MDL-Nummer MFCD00003321
InChI-Schlüssel MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75829
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3,5-Diiodobenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 10 g
Beilstein 1102552
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Synonym 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 373.92
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt