Learn More
3,5-Diiodsalicylaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347595 50 g 50 Gramm
11337595 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05783.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373.916 g/mol
3,5-Diiodosalicylaldehyde is used to synthesize new Schiff bases, (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol and 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol) and the new tridentate ligand, [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid (HDBA), 3-bromo-N?-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)benzohydrazide monohydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Diiodosalicylaldehyd findet Anwendung in der Synthese neuer Schiff'scher Basen ((2,4-Diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol und 2,4-Diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol) und des neuen dreizähnigen Liganden ([(2-Hydroxy-3,5-diiodo-benzyliden)-amino]-essigsäure (HDBA), 3-Brom-N′-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzyliden)benzohydrazidmonohydrat).
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2631-77-8
Summenformel C7H4I2O2
Molekulargewicht (g/mol) 373.916
MDL-Nummer MFCD00003321
InChI-Schlüssel MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75829
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3,5-Diiodobenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 50 g
Beilstein 1102552
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Synonym 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 373.92
Reinheit (%) ≥98%