Learn More
3,5-Diiod-4-hydroxybenzoesäure, Mikromol™
Beschreibung
3,5-Diiod-4-hydroxybenzoesäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 618-76-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H4 I2 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxy-3,5-diiodbenzoesäure |
| Mehr anzeigen |