Learn More
3,5-Dihydroxytoluen-Monohydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488653 100 g 100 Gramm
11468653 5 g 5 Gramm
11478653 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488653 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10440.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-39-5
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00149092
InChI-Schlüssel NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC-Name 5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 147°C (5 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 5103474
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6864
Formelmasse 142.16 (124.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%