Learn More
3,5-Dihydroxytoluen-Monohydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468653 5 g 5 Gramm
11478653 25 g 25 Gramm
11488653 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468653 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10440.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-39-5
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00149092
InChI-Schlüssel NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC-Name 5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 147°C (5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 5103474
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6864
Formelmasse 142.16 (124.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.