Learn More
3,5-Dihydroxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10307371 5 g Glasflasche 5 Gramm
10423045 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307371 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 344060050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 29654-55-5 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29654-55-5
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD00016867
InChI-Schlüssel NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
IUPAC-Name 5-(hydroxymethyl)benzol-1,3-diol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dihydroxybenzyl alcohol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181.0°C to 186.0°C
Farbe beige-rosa bis Weiß oder grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CH2OH
Menge 5 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.