Learn More
3,5-Dihydroxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420788
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420788 25 g 25 Gramm
11400788 1 g 1 Gramm
11410788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25248.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dihydroxybenzylalkohol kann als Monomer für die Synthese einer Reihe monodisperser dendritischer Polyethermakromoleküle verwendet werden. Es kann bei der Synthese von Dimethylsilyl-verbundenen Dihydroxybenzylalkohol-basierten Dendrimeren eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29654-55-5
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00016867
InChI-Schlüssel NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
IUPAC-Name 5-(hydroxymethyl)benzol-1,3-diol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 182°C to 186°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%