Learn More
3,5-Dihydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30134563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134563 100 g 100 Gramm
30133333 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD451700100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-10-5
Summenformel C7 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Synonym 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), alpha-Resorcylic Acid, α-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948
IUPAC-Name 3,5-Dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Resorcylic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formelmasse 154.0266
Reinheit (%) >95%