Learn More
3,5-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11990239 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11990239 25 g Glasflasche 25 Gramm
10153154 1 g Glasflasche 1 Gramm
11980239 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11990239 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425650250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26153-38-8
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00016611
InChI-Schlüssel HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
IUPAC-Name 3,5-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153.0°C to 158.0°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CHO
Menge 25 g
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver