Learn More
3,5-Difluorsalicylsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445727 1 g 1 Gramm
15455727 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32940.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84376-20-5 | Molecular Formula: C7H4F2O3 | Molecular Weight: 174.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84376-20-5
Summenformel C7H4F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.103
MDL-Nummer MFCD06203609
InChI-Schlüssel GZPCNALAXFNOBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorosalicylic acid, 3,5-difluoro-salicylic acid, benzoic acid, 3,5-difluoro-2-hydroxy
PubChem CID 10888405
IUPAC-Name 3,5-difluor-2-hydroxybenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorosalicylic acid
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Menge 1 g
Formelmasse 174.1
Reinheit (%) ≥98%