Learn More
3,5-Difluorpyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309176
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11309176
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20324.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 745784-04-7 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 745784-04-7
Summenformel C6H3F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.09
MDL-Nummer MFCD05664124
InChI-Schlüssel QKLXAJQKMIWFRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoropicolinic acid, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoropicolinicacid, acmc-209ov6, 2-carboxy-3,5-difluoropyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3 pound not5-difluoropyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 2783262
IUPAC-Name 3,5-Difluorpyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) 97%