Learn More
3,5-Difluorphenylmagnesiumbromid, 0.50 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461406
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461406 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15461406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54622.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluorophenylmagnesium bromide
CAS 62351-47-7
Summenformel C6H3BrF2Mg
MDL-Nummer MFCD00672005
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,5-difluorophenyl magnesium, 3,5-difluorophenylmagnesiumbromide, curgxpmircwedb-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorophenyl magnesium bromide, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC(F)=C1
IUPAC-Name bromo(3,5-difluorophenyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778376
Formelmasse 217.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF